Learn More
Micronova™ 1 SET Kit includes T-Mop adapter 254mm, 635mm
Für die Verwendung mit Einschlusshauben und Biosicherheitsschränken
Marke: Micronova™ HK6-10IR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Das Micronova T-Mop™ Haubenreinigungs-Kit wurde entwickelt, um die Reinigung von Hauben, Isolatoren und Sicherheitsschränken zu vereinfachen. Jedes Kit enthält: einen 10 Zoll (25,4 cm) T-Mop™ Adapter, einen 25 Zoll (63,5 cm)-Griff, zwölf T-Mop™ Polyester-Aufsätze und einen MittWipe™. Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich.
- Hauben-Reinigungskit
- Zur Reinigung von Hauben, Isolatoren und Sicherheitsschränken
- Im Lieferumfang enthalten: Ein 10 Zoll (25,4 cm) T-Mop™ Adapter, ein 25 Zoll (63,5 cm)-Griff, zwölf T-Mop™ Polyester-Aufsätze und ein MittWipe™
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
- Alle Komponenten sind autoklavierbar
Spezifikation
Reinigungskit | |
25 Zoll | |
63,5 cm | |
25,4 cm | |
Chemikalien | |
1 pro St. | |
1 x 10 Zoll T-Moppadapter, 1 x 25 Zoll Griff, 12 x T-Moppabdeckung aus Polyester, 1x MittWipe | |
NovaPoly, 100 % glatter, gestrickter Polyester |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
10 Zoll | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Reinigung und Desinfektion von Hauben und kleinen Räumen |