Learn More
Invitrogen™ KIT [T670I] Recombinant Human Protein
KIT T670I is a Gleevec resistant form of KIT.
Marke:  Invitrogen™ PR7423A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468583
  • 2915.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
KIT is a proto-oncogene encoding a transmembrane tyrosine kinase receptor for stem cell factor required for normal hematopoiesis, melangenesis and gametogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_000213, T670I
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
KIT T670I, cKit, PBT
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
53.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
PDGFR Kinase Family
Recombinant
Baculovirus