Learn More
Kjeldahl 4%ige Borsäure-Lösung, ohne Indikator, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Prozentgehaltsbereich | 3.9 - 4.1% |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |