Learn More
Schott Fiber Optics™ KL 1500 Compact Illuminator
Marke: Schott Fiber Optics™ 150700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Spezifikation
Beleuchter | |
Halogen Cold Light Sources | |
150 w |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
85/264 V |