missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KLC3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3760)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30276091
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30276091 100 μL 100 Mikroliter
30276656 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30276091 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA557047

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

KLC3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

KLC3 encodes a member of the kinesin light chain gene family. Kinesins are molecular motors involved in the transport of cargo along microtubules, and are composed of two kinesin heavy chain (KHC) and two kinesin light chain (KLC) molecules. KLCs are thought to typically be involved in binding cargo and regulating kinesin activity. In the rat, a protein similar to this gene product is expressed in post-meiotic spermatids, where it associates with structural components of sperm tails and mitochondria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KLC3
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB3760
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen KLC3
Gen-Zugriffsnummer Q68G30, Q6P597, Q91W40
Gen-Alias BC017147; kinesin light chain 2; kinesin light chain 3; Kinesin light chain KLCt; KLC2; KLC2L; KLC2-like; Klc3; Klct; KNS2B
Gensymbole KLC3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human KLC3 (aa 350-410).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 147700, 171549, 232943
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.