Learn More
KLDC3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556358
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15734271
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FHSATMLGSH MYVFGGRADR FGPFHSNNEI YCNRIRVFDT RTEAWLDCPP TPVLPEGRRS HSAFGYNGEL YIFGGYNARL NRHFHDLWKF NPVSF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.
KLDC3 Polyclonal antibody specifically detects KLDC3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KLDC3
Polyclonal
Unconjugated
KLHDC3
1300011D16Rik; dJ20C7.3; kelch domain containing 3; kelch domain-containing protein 3; KLHDC3; Peas; Protein Peas; RP1-20C7.3; testis intracellular mediator protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
116138
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BQ90
KLHDC3
Recombinant protein corresponding to Human KLDC3