Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Slimroll™ Gerollte, zweilagige Papierhandtücher 6781, 6 Rollen
Beschreibung
6 x 100 m = 2.400 Blatt, weiß, 2-lagig Slimroll gerollte Handtücher (insgesamt 600 m) Je Slimroll Eine Packung Papierhandtücher enthält 100 Meter zweilagige, gerollte Handtücher, entsprechend 400 Blatt. Zeigen Sie Ihre Fürsorge mit den von Nutzern bevorzugten, weichen und sanften Handtüchern. Kleenex Markengeprägte Tücher, auf einer Rolle für ein nahtloses Händetrocknungserlebnis. Besonders sanft. Slimroll Handtuch für erhöhte Pflege in kleineren Premium-Waschräumen mit Airflex Technologie in jedem Tuch für überragende Saugfähigkeit und ein sauberes, frisches Gefühl. Lebensmittelecht und mit dem europäischen Umweltzeichen zertifiziert. Kompatibel mit dem Aquarius Handtuchrollenspender in Weiß (7955) oder Schwarz (7956), der sich mit einem Wisch reinigen lässt und so perfekt zu Ihrem Waschraum passt. Ein kompakter und besonders hygienischer Spender. Optimieren Sie Ihr Waschraumerlebnis mit dem bewährten und bekannten Aquarius Handtuchrollenspender. Kleenex Eine Marke, die entwickelt wurde, um ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz zu unterstützen. Für wohnlichen Komfort von einer der weltweit beliebtesten Marken wählen Sie Kleenex Ultra-Premium-Papiertücher. Slimroll Papierhandtücher sind hautfreundlich beim häufigen Händetrocknen und durch ihre kompakte Größe eignen sie sich ideal für beengte und hygienekritische Umgebungen. Die weichen und sanften zweilagigen Papiertücher vermitteln den Nutzern, dass man sich um sie kümmert, während die Airflex Die in jedem Einweg-Handtuch integrierte Technologie unterstützt ein effektives und effizientes Händetrocknen sowie hohe Hygienestandards in Waschräumen. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung mit dem von Nutzern bevorzugten, weichen und sanften Produkt. Kleenex Markengeprägte Blätter auf diesem gerollten Papierhandtuch. Lebensmittelkontakt- und EU-Ecolabel-zertifiziert. Diese Kimberly-Clark Die Handtücher sind kompatibel mit dem Aquarius Rollenhandtuchspender, der mit einem Wisch gereinigt werden kann und in Weiß (Code 7955) oder Schwarz (Code 7956) erhältlich ist. Es handelt sich um einen kompakteren und unseren hygienischsten Papierhandtuchspender. Dieser Spender ist vollständig geschlossen, sodass die Benutzer beim Händetrocknen nur das Handtuch berühren, das sie gerade benutzen. Unsere berührungslosen Spender reduzieren zudem das Risiko einer Kreuzkontamination und unterstützen so die Einhaltung der Hygienestandards. Die Effizienz wird nicht beeinträchtigt durch Kleenex Ultra Slimroll weiße Papierhandtuchrolle. Die innovative Funktion zum ununterbrochenen Rollenwechsel im kompatiblen Kimberly-Clark Mit Handtuchspendern können Sie eine Ersatzrolle in das System einlegen, bevor die ursprüngliche Rolle aufgebraucht ist. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang zwischen den Rollen, minimiert Abfall und stellt sicher, dass Ihre Benutzer die Hygienestandards jederzeit einhalten können. Diese Handtuchrollen verfügen über eine Kompressionstechnologie, die durch reduzierten Lager- und Transportaufwand für mehr Nachhaltigkeit sorgt. 6 x 100 m = 2.400 Blatt, weiß, 2-lagig Slimroll gerollte Handtücher (insgesamt 600 m)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handtuchrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.47 ft. |
| Länge (metrisch) | 45 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15,5 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Büros |
| Verpackungsmenge | 100 m x 6 Rollen (insgesamt 600 m) |