Learn More
KLF15 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15634165
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total KLF15 protein.
KLF15 Polyclonal antibody specifically detects KLF15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KLF15
Polyclonal
Unconjugated
KLF15
1810013I09Rik; AV048136; AW494632; Cardiovascular Krueppel-like factor; CKLF; DKFZp779M1320; Kidney-enriched krueppel-like factor; kidney-enriched Kruppel-like factor; KKLF; KKLF protein; Klf15; KLF15; transcription factor; Krueppel-like factor 15; Kruppel like factor 15; Kruppel-like factor 15
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
28999
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9UIH9
KLF15
Fusion protein corresponding to residues near the N terminal of human Kruppel-like factor 15