Learn More
KLHDC7A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563330
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15781102
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: CATYRTPYPD AFQCAVVDNL IYCVGRRSTL CFLADSVSPR FVPKELRSFP APQGTLLPTV LTLPTPDLPQ TR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 79%.
KLHDC7A Polyclonal antibody specifically detects KLHDC7A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KLHDC7A
Polyclonal
Unconjugated
KLHDC7A
kelch domain containing 7A; kelch domain-containing protein 7A; KLHDC7A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
127707
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5VTJ3
KLHDC7A
Recombinant protein corresponding to Human KLHDC7A