Läs mer
Läs mer
Beskrivning
KLHL1 Polyclonal antibody specifically detects KLHL1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | KLHL1 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 405 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | FLJ30047, kelch (Drosophila)-like 1, kelch-like 1 (Drosophila), KIAA1490kelch-like protein 1, Mayven-related protein 2, MRP2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the amino-terminus of human KLHL1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of KLHL1. Amino Acid Squence: MSGSGRKDFDVKHI |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?