missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL26 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA554688

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15722621

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: LAVEYYVPET DQWTSVSPMR AGQSEAGCCL LERKIYIVGG YNWRLNNVTG IVQVYNTDTD EWERDLHFPE SF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 94%.

KLHL26 Polyclonal antibody specifically detects KLHL26 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

KLHL26
Polyclonal
Unconjugated
KLHL26
C630013N10Rik; kelch like family member 26; kelch-like 26; kelch-like family member 26; kelch-like protein 26; KLHL26; Klkl26; RGD1312034
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55295
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q53HC5
KLHL26
Recombinant protein corresponding to Human KLHL26
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only