missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL29 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18522010 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18522010 0.05 mg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18522010 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00114818B01P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

KLHL29 Polyclonal antibody specifically detects KLHL29 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KLHL29
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer AAH15667
Gen-Alias KBTBD9, Kelch repeat and BTB domain-containing protein 9, kelch-like 29 (Drosophila), kelch-like protein 29, KIAA1921kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen KBTBD9 (AAH15667, 1 a.a. - 503 a.a.) full-length human protein. MPGHYSLPQPPSQPLSSVVVNMPAQALYASPQPLAVSTLPGVGQVARPGPTAVGNGHMAGPLLPPPPPAQPSATLPSGAPATNGPPTTDSAHGLQMLRTIGVGKYEFTDPGHPREMLKELNQQRRAKAFTDLKIVVEGREFEVHQNVLASCSLYFKDLIQRSVQDSGQGGREKLELVLSNLQADVLELLLEFVYTGSLVIDSANAKTLLEAASKFQFHTFCKVCVSFLEKQLTASNCLGVLAMAEAMQCSELYHMAKAFALQIFPEVAAQEEILSISKDDFIAYVSNDSLNTKAEELVYETVIKWIKKDPATRTQYAAELLAVVRLPFIHPSYLLNVVDNEELIKSSEACRDLVNEAKRYHMLPHARQEMQTPRTRPRLSAGVAEVIVLVGGRQMVGMTQRSLVAVTCWNPQNNKWYPLASLPFYDREFFSVVSAGDNIYLSGGMESGVTLADVWCYMSLLDNWNLVSRMTVPRCRHNSLVYDGKIYTLGGLGVAGNVDHVER
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114818
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.