Learn More
KLHL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16951-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886744
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Probable substrate-specific adapter of an E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.
Specifications
Specifications
KLHL3
Polyclonal
Unconjugated
KLHL3
kelch like 3 (Drosophila), Kelch like protein 3, KIAA1129, KLHL3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100503085, 26249, 498697
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
E0CZ16, F1LZ52, Q9UH77
Klhl3
KLHL3 Fusion Protein Ag10580
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers