missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLRA1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30152228
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30152228 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30152228 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP177343CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

KLRA1 Polyclonal antibody specifically detects KLRA1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KLRA1
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias killer cell lectin-like receptor subfamily A pseudogene 1, KLRA#, KLRA1, Ly49, Ly-49L, LY49L, MGC126520, MGC126522
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the center of human KLRA1. The immunogen is located within amino acids 140 - 190 of KLRA1. Amino Acid Squence: CYYFTMQKKDWKG
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10748
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.