missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLRF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA549096

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15623395

  • 473.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

KLRF2 Polyclonal antibody specifically detects KLRF2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

KLRF2
Polyclonal
Unconjugated
KLRF2
activating coreceptor NKp65; killer cell lectin like receptor F2; killer cell lectin-like receptor subfamily F member 2; killer cell lectin-like receptor subfamily F, member 2; KLRF2; Lectin-like receptor F2; NKp65
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
100431172
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
D3W0D1
KLRF2
KLH conjugated synthetic peptide between 4-30 amino acids from the N-terminal region of human KLRF2.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote