missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLRG1 Golden Hamster, FITC, Clone: 2F1, enQuireBio™

Golden Hamster Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB74-F-25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15902428

  • 88.15 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

KLRG1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Klrg1
Protein A/G Purified
RUO
50928
IgG
Flow Cytometry
2F1
FITC
NP_058666
Golden Syrian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote