Learn More
KLRG1 Golden Hamster, PE, Clone: 2F1, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB74-PE-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922428
  • 326.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLRG1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Klrg1
Protein A/G Purified
RUO
50928
IgG
Flow Cytometry
2F1
PE
NP_058666
Golden Syrian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.