Learn More
KLRG1 Syrische Hamster Anti-Maus, Super Bright 436, Klon: 2F1, eBioscience™
Syrischer Monoklonaler Hamster-Antikörper
Marke:  Invitrogen 62-5893-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923444
  • 298.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: This 2F1 monoclonal antibody reacts with the mouse Killer cell Lectin-like Receptor G1 (KLRG1), also known as Mast cell Function-associated Antigen (MAFA). KLRG1 is a homodimer of glycosylated 30-38 kDa subunits and contains a cytoplasmic motif similar to the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM). Rat MAFA was identified as an antigen specific to rat mast cells; however, the expression of mouse KLRG1/MAFA using 2F1 has not been detected on the surface of mouse mast cell lines, bone marrow-derived mast cells, or peritoneal mast cells. This antigen is expressed on approximately one-third of mouse NK cells and a subset of T cells. MHC class I molecules regulate KLRG1 via interactions with class I-specific inhibitory Ly49 molecules and SHP-1 signaling. Although KLRG1 and Ly49 are both lectin-like inhibitory receptors that are regulated by class I MHC expression, the effects of this on cell surface expression of these molecules are opposing, and the underlying regulatory mechanisms distinct. Applications Reported: This 2F1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This 2F1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse spleen cells. This can be used at less than or equal to 1.0 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL.
Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber von 10^5 bis 10^8 Zellen/Test reichen. Für eine optimale Leistung im interessierenden Assay wird eine sorgfältige Titration des Antikörpers empfohlen. Super Bright 436 kann mit der violetten Laserlinie (405 nm) angeregt werden und emittiert bei 436 nm. Wir empfehlen die Verwendung eines 450/50-Bandpassfilters oder eines gleichwertigen Filters. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Anregung: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violetter Laser. KLRG1 (Killerzell-Lectin-ähnlicher Rezeptor G1, MAFA, 2F1-Ag) ist ein homodimeres Mitglied der Lectin-ähnlichen Typ 2 Transmembran-Rezeptorfamilie, deren Mitglieder in ihren zytoplasmatischen Domänen charakteristische Immunrezeptortyrosin basierende hemmende Motive (ITIMs) enthalten. Diese ITIMs interagieren mit den SH2-Domänen von Proteinphosphatasen wie SHP-1. Funktional ist KLRG1 eine Lymphozyte, die an der Lyse bestimmter Tumorzellen und virusinfizierter Zellen beteiligt ist und humorale und zellvermittelte Immunreaktionen vermittelt.
Spezifikation
Spezifikation
KLRG1
Monoklonal
0.2 mg/ml
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
O88713
Klrg1
IgG
100 μg
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
50928
Durchflusszytometrie
2F1
Superhell 436
Klrg1
Flüssig
Syrischer Hamster
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Maus