missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KM 11060, Tocris Bioscience™

Corrects F508del-CFTR trafficking

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 314350

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412524

  • 810.20 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Corrects F508del-CFTR trafficking; increases the amount of functional CFTR at the plasma membrane (∽75%). Shown to inhibit PDE5 activity.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

774549-97-2
422.324
7-chloro-4-4-4-chlorophenyl sulfonylpiperazin-1-yl quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorophenyl sulfonyl-1-piperazinyl quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorophenyl sulfonyl piperazin-1-yl quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorobenzene sulfonyl piperazin-1-yl quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorophenyl sulfonyl piperazin-1-yl quinoline, d06tcc, km hplc, 7-chloro-4-4-4-chloro-benzenesulfonyl-piperazin-1-yl-quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorobenzenesulfonyl piperazin-1-yl quinoline
7-chloro-4-[4-(4-chlorophenyl)sulfonylpiperazin-1-yl]quinoline
C19H17Cl2N3O2S
GIEHIZKCIZLXLF-UHFFFAOYSA-N
1241327
C1CN(CCN1C2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)S(=O)(=O)C4=CC=C(C=C4)Cl

Spezifikation

KM 11060
774549-97-2
7-chloro-4-4-4-chlorophenyl sulfonylpiperazin-1-yl quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorophenyl sulfonyl-1-piperazinyl quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorophenyl sulfonyl piperazin-1-yl quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorobenzene sulfonyl piperazin-1-yl quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorophenyl sulfonyl piperazin-1-yl quinoline, d06tcc, km hplc, 7-chloro-4-4-4-chloro-benzenesulfonyl-piperazin-1-yl-quinoline, 7-chloro-4-4-4-chlorobenzenesulfonyl piperazin-1-yl quinoline
C1CN(CCN1C2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)S(=O)(=O)C4=CC=C(C=C4)Cl
422.324
422.33
50mg
C19H17Cl2N3O2S
GIEHIZKCIZLXLF-UHFFFAOYSA-N
7-chloro-4-[4-(4-chlorophenyl)sulfonylpiperazin-1-yl]quinoline
1241327
>98%
Videos