Learn More
Tocris Bioscience™ KML 29
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002032
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002032 10 mg 10 Milligramm
30002040 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002032 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4872/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly potent and selective MAGL inhibitor
Highly selective and potent monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor. Exhibits potent inhibition of human, mouse and rat MAGL (IC50 values are 5.9, 15 and 43 nM, respectively). Exhibits no detectable inhibition of FAAH (IC50 > 50000 nM). Potently and selectively blocks hydrolysis of 2-arachidonoylglycerol (2-AG) in mice (IC50 = 2.5 nM and >50 μM for 2-AG and AEA respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1380424-42-9
Summenformel C24H21F6NO7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KML 29
Menge 10 mg
Formelmasse 549.42
Molekulargewicht 549.422