Learn More
KML-29, TRC
Artikelnummer. 30404938
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404938 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK64850025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KML29
CAS 1380424-42-9
Summenformel C24 H21 F6 N O7
Menge 25 mg
Synonym 4-[Bis(1,3-benzodioxol-5-yl)hydroxymethyl]-1-piperidinecarboxylic Acid 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl Ester, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, KML29
InChI-Formel InChI=1S/C24H21F6NO7/c25-23(26,27)20(24(28,29)30)38-21(32)31-7-5-13(6-8-31)22(33,14-1-3-16-18(9-14)36-11-34-16)15-2-4-17-19(10-15)37-12-35-17/h1-4,9-10,13,20,33H,5-8,11-12H2
SMILES OC(C1CCN(CC1)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccc3OCOc3c2)c4ccc5OCOc5c4
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-yl-4-[bis(1,3-benzodioxol-5-yl)-hydroxymethyl]piperidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 549.42
Formelmasse 549.1222