Beschreibung
- Schützt die Umwelt vor vom Träger abgegebenen Tröpfchen und bietet gleichzeitig Schutz vor Spritzern biologischer Flüssigkeiten.
- Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren (BFE, PFE und VFE)
- Mit exklusiver Origami-Falttechnik und Smile-Schweißung für mehr Komfort und optimale Passform am Gesicht
- Die Softex-Technologie minimiert Hautreizungen im Gesicht und nutzt sich auch bei längerem Gebrauch, selbst bei Kontakt mit Bart, nicht ab.
- Klinisch getestet und empfohlen von AFPRAL (Französische Vereinigung für Allergieprävention)
- Verringert das Auftreten von Symptomen im Zusammenhang mit saisonalen Allergien wie Asthma, Rhinitis usw. und verbessert die Lebensqualität von Pollenallergikern (wie in der klinischen Pilotstudie Alyatec 2022 festgestellt wurde).
- Hypoallergen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Medizinische/prozedurale Gesichtsmaske |
| Farbe | Grün |
| Fastening Type | Ohrschlaufen |
| Material | Polypropylen |
| Größe | Einheitsgröße |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Pouch |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11737:2018 + A1:2021, ISO 10993-10, ISO 10993-5, ISO 13485, ISO 9001 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Verordnung 2017/745 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen |