Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Class A Volumetric Flasks with Std. Taper Stopper
Kalibriert “auf Volumenaufnahme”
Marke:  DWK Life Sciences KC28014-500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12883147
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zusätzliche Sicherheit dank KimCote™ Kunststoffbeschichtung
  • Mit einfachem Graduierungsring auf dem Hals
  • Stopfen mit Standardkegelschliff wird mitgeliefert
  • Beschriftungsfläche aus langlebiger weißer Keramik
  • Konstruktion gemäß den Anforderungen der ASTM™ Spezifikation E288für nicht seriengefertigte Produkte der Klasse A
  • Bewährte Qualität zu Ihrer Verfügung. Mehr erfahren Sie unter www.fishersci.com.
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Borosilikatglas
28.7 cm
19
500 ml
11.29 Zoll
±0.2 ml