Learn More
DWK Life Sciences X100 LUER TIP PP
Für das Disposaflex Einweg-Säulenset aus Polypropylen
Marke: DWK Life Sciences 420168-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Mit Aussparung für Polyethylenauflage oder Stopfen aus Glaswolle
- Polypropylen
- In Packungen zu je 100 Stück
Spezifikation
Polypropylen |