Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Filterflasche
Gewährleistet mechanische Festigkeit unter Vakuumanwendungen
Marke:  DWK Life Sciences 617500-0003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15374626
  • 140.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außenverbindung: 24/40
  • Gestufte Schlauchverbindung: Nr. 2
Spezifikation
Spezifikation
3.34 Zoll
250 ml
7.48 Zoll
85 mm
0.93 cm
Borosilikatglas
19 cm