Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit hoher Festigkeit
Chemisch verstärkt für höhere mechanische Festigkeit
Marke: DWK Life Sciences 45550-30_OLD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Chemisch verstärkt für höhere mechanische Festigkeit
- Aus KIMAX Typ 1 Borosilikatglas der Klasse B
- Zentrifugierbar bis 13,100 x G mit Gummiadapterhülse
- Temperaturbeständig bis 300 °C