Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ NMR-Septumverschlüsse für Probenröhrchen
Für 5 mm-, 7 mm- und 10 mm-NMR-Röhrchen
Marke: DWK Life Sciences 897098-0005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Für 5 mm-, 7 mm- und 10 mm-NMR-Röhrchen
Weicher Naturkautschuk ermöglicht ein einfaches Eindringen mit einer Spritzennadel
- Doppeldichtung, Innenrohr und Außenhülse
- Ideal für dünnwandige Röhrchen
- Einstichstelle für die Zugabe von Spritzen oder Kanülen
- Nützlich als Verschluss oder zur Probenausgasung
Spezifikation
Septa | |
Rot | |
5 mm dünnwandiges NMR-Probenröhrchen |
Gummi | |
Bietet Einstichstelle für die Zugabe von Spritzen oder Kanülen und eignet sich als Verschluss oder zur Probenausgasung |