Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für das NMR-Mehrzweckwaschgerät
Ersatzkolben für Labor-Spülgeräte.
Marke:  DWK Life Sciences 459961-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 11316220
  • 293.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Zubehörwaschgeräte werden zum schnellen, sicheren Waschen und Trocknen von Küvetten, Röhrchen und volumetrischen Kleinteilen verwendet.
  • Das Gerät wird mit einer Dichtung, einer Röhrchenunterlegscheibe, einem Erlenmeyerkolben und einem 3/8-Zoll.-Schlauchanschluss geliefert.
  • Ersatzkolben, 1 EA
Spezifikation
Spezifikation
Küvettenreiniger
Für NMR Zubehörwaschgerät
Küvettenreiniger