missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KRAS Antibody (OTI2C1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18127333 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18127333 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18127333 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271079AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KRAS Monoclonal specifically detects KRAS in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KRAS
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2C1
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias cellular c-Ki-ras2 proto-oncogene, c-Ki-ras, C-K-RAS, GTPase KRas, Ki-Ras, Kirsten rat sarcoma-2 viral (v-Ki-ras2) oncogene homolog, K-Ras 2, K-ras p21 protein, KRAS1, K-RAS2A, K-RAS2B, KRAS2NS3, K-RAS4A, K-RAS4B, NS, oncogene KRAS2, PR310 c-K-ras oncogene, RASK2c-Kirsten-ras protein, transforming protein p21, v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma 2 viral oncogene homolog, v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
Gensymbole KRAS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human KRAS (NP_203524) produced in E.coli.
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3845
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.