Learn More
Cytokeratin 23 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550198
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15694125
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total KRT23 protein.
Cytokeratin 23 Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 23
Polyclonal
Unconjugated
KRT23
C HAIK1; CK23; CK-23; cytokeratin 23; cytokeratin-23; DKFZP434G032; HAIK1; histone deacetylase inducible keratin 23; hyperacetylation-inducible type I keratin; K23; Ka23; keratin 23; keratin 23 (histone deacetylase inducible); keratin 23, type I; keratin complex 1, acidic, gene 23; keratin, type I cytoskeletal 23; Keratin-23; Krt1-23; KRT23; MGC26158; type I intermediate filament cytokeratin; type I keratin KA23
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25984
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.6 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9C075
KRT23
Fusion protein corresponding to residues near the N terminal of human keratin 23 (histone deacetylase inducible)