Learn More
KRT77 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA567833
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15816253
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. KRT77 encodes an epithelial keratin that is expressed in the skin and eccrine sweat glands. The type II keratins are clustered in a region of chromosome 12q13.
Spezifikation
Spezifikation
KRT77
Polyclonal
Unconjugated
KRT77
KRT1B
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
374454
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q7Z794
KRT77
Synthesized peptide derived from human KRT77.