Learn More
KRTAP20-3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562815
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15760602
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DCKYSYTSGF GAFRILDCGY RCGCGG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 50%, Rat - 50%.
KRTAP20-3 Polyclonal antibody specifically detects KRTAP20-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
KRTAP20-3
Polyclonal
Unconjugated
KRTAP20-3
KAP19D; KAP20.3; keratin associated protein 19 pseudogene 4; keratin associated protein 20-3; keratin-associated protein 20-3; KRTAP19P4; KRTAP20-3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
337985
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q3LI60
KRTAP20-3
Recombinant protein corresponding to Human KRTAP20-3