Beschreibung
- Große LED-Anzeige für Geschwindigkeits- und Zeiteinstellungen
- Steuerung mit antimikrobieller Beschichtung zur Verhinderung von Bakterienausbreitung
- Integrierte PID-Temperaturregelung (Verwendung von zwei PT1000 Temperatursensoren)
- Anschlussdose im Arbeitsbereich für einen zusätzlichen Temperatursensor, z. B. PT 1000.60
- Elektronische Temperatur- und Drehzahlregelung
- Elektronischer Zeitschalter: 0 bis 999 h (Einstellung in Minuten oder Stunden)
- Optionaler eingebauter Kühler für den Anschluss an eine externe Kühleinheit, z. B. RC 2 Basic/Control
- Gerät schaltet sich bei Störung automatisch aus
- Das Gerät stoppt automatisch, wenn die Haube angehoben wird
- Auffangtablett mit Ablaufschlauch an der Rückseite des Geräts
- Einfacher Betrieb
- Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
- Schüttelbewegung: orbital
- Schüttelamplitude: 20 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 10 bis 500 U/min |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 80 °C |
| Wirkleistung | 1120 W |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 258 x 330 x 330 mm |
| Gewicht (metrisch) | 37 kg |
| Display | LED |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0.8 |
| Mehr anzeigen |