Learn More
KTN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553652
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721591
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ELKRLEAMLK ERESDLSSKT QLLQDVQDEN KLFKSQIEQL KQQNYQQASS FPPHEELLKV ISEREKEISG LWNELDSLKD AVEHQRKKNN ERQQQVEAVE LEAKE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 62%, Rat - 57%.
KTN1 Polyclonal antibody specifically detects KTN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
KTN1
Polyclonal
Unconjugated
KTN1
CG1; CG-1 antigen; KIAA0004; Kinectin; kinectin 1; kinectin 1 (kinesin receptor); kinesin receptor; KNT; ktn1; MU-RMS-40.19
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3895
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.6 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86UP2
KTN1
Recombinant protein corresponding to Human KTN1