Learn More
KXD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559602
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15797451
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ARQHPEAFSH IPEASFLEEE DEDPIPPSTT TTIATSEQST GSCDTSPDTV SPSLSPGFED LSHVQAGSPA INGRSQTDDE EMTGE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 85%.
KXD1 Polyclonal antibody specifically detects KXD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KXD1
Polyclonal
Unconjugated
KXD1
BORCS4; C19orf50; KXD1; KXDL; KxDL motif containing 1; kxDL motif-containing protein 1; MST096; MSTP096; UPF0459 protein C19orf50
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79036
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BQD3
KXD1
Recombinant protein corresponding to Human KXD1