Learn More
KY Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557686
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15725581
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AQGTLSDQQA NPSSLLQRGG GFQGVGNGVR RWQKLEGNDF HENLVEKQHP QQPQVITSYN SQGTQLTVEV HPRDAMPQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 69%.
KY Polyclonal antibody specifically detects KY in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
KY
Polyclonal
Unconjugated
KY
CD1; D9Mgc44e; ky; Kyphoscoliosis peptidase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
339855
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NBH2
KY
Recombinant protein corresponding to Human KY