Learn More
Tocris Bioscience™ L 012 sodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002051
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002051 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30002051 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5085/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemiluminescent ROS and RNS indicator
Luminal-based chemiluminescent probe. Detects NAPDH oxidase-derived reactive oxygen and nitrogen species (ROS and RNS). Active in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L 012 sodium salt
CAS 143556-24-5
Menge 10 mg
Summenformel C13H9ClN4NaO2
Formelmasse 310.67
Molekulargewicht 311.681