Learn More
L-165,041, R&D Systems™
Code produit 18014932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18014932 50 mg 50mg
18014822 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18014932 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1856/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent PPARδ agonist
Potent PPARδ agonist (Ki = 6 nM); displays > 100-fold selectivity for both mouse and human PPARδ receptors over other subtypes. Raises plasma cholesterol levels in vivo, in insulin-resistant db/db mice. Neuroprotective in models of cerebral infarction and Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79558-09-1
Molecular Formula C22H26O7
Molecular Weight (g/mol) 402.443
InChI Key HBBVCKCCQCQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxy acetic acid, 4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxy-acetic acid, 4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxyacetic acid, 2-4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy-propoxy phenoxy acetic acid, 4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxy acetic acid, 4-3-2-propyl-3-hydroxy-4-acetyl phenoxy propyloxyphenoxy-acetic acid, aceticacid, 2-4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxy, pubchem19280, lopac-l-2167
PubChem CID 6603901
IUPAC Name 2-[4-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxy]acetic acid
SMILES CCCC1=C(C=CC(=C1O)C(=O)C)OCCCOC2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O
Spécification
Quantity 50 mg
Formula Weight 402.44
Percent Purity >98%
Product Line Tocris
Chemical Name or Material L-165, 041
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.