Learn More
L-2 -Aminoadipinsäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10399250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10399250 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10422855 1 g Glasflasche 1 Gramm
10731355 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10399250
Marke: Thermo Scientific Acros 302922500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-90-7
Summenformel C6H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00002636
InChI-Schlüssel OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
PubChem CID 92136
ChEBI CHEBI:37023
IUPAC-Name (2S)-2-Aminohexandisäure
SMILES N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-2-Aminoadipic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 206°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Menge 250 mg
Spezifische Drehung + 22
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest