missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-(+)-2-Aminobuttersäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
L-(+)-2-Aminobutyric acid is used in the biosynthesis of nonribosomal peptides. It acts as a receptor antagonist. It is also used as a chiral reagent. Further, it is used in the determination of substrate of glutamyl cysteine acid synthase. In addition to this, it is also utilized as a drug intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(+)-2-Aminobuttersäure wird bei der Biosynthese nicht-ribosomaler Peptide verwendet. Sie wirkt als Rezeptor-Antagonist. Sie wird auch als chirales Reagenz verwendet. Darüber hinaus wird sie bei der Bestimmung des Substrats der Glutamylcysteinsäure-Synthase verwendet. Außerdem wird sie als Arzneimittel-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Essigsäure. Schwach löslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
L-(+)-2-Aminobuttersäure wird bei der Biosynthese nicht-ribosomaler Peptide verwendet. Sie wirkt als Rezeptor-Antagonist. Sie wird auch als chirales Reagenz verwendet. Darüber hinaus wird sie bei der Bestimmung des Substrats der Glutamylcysteinsäure-Synthase verwendet. Außerdem wird sie als Arzneimittel-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Essigsäure. Schwach löslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-(+)-2-Aminobutyric acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1720935 |
Merck Index | 14,428 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and acetic acid. Slightly soluble in alcohol and ether. |
Optische Drehung | +21° (c=4.8 in 6N HCl) |
Formelmasse | 103.12 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'