Learn More
L-2-Aminothiazolin-4-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 16899-18-6 |
| Summenformel | C4H6N2O2S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h2H,1H2,(H2,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=N[C@H](C(O)=O)CS1 |
| IUPAC-Name | (R)-2-Amino-4,5-dihydrothiazol-4-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.17 |
| Formelmasse | 146.01 |