Learn More
L-3,4-dihydroxyphenylalanin Methyleester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11945491 1 g 1 Gramm
11975491 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439490010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1421-65-4 | C10H14ClNO4 | 247.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421-65-4
Summenformel C10H14ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 247.68
InChI-Schlüssel WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105
PubChem CID 10131132
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 94.2°C to 94.3°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 45.58 to 51.40 % (C) Dry basis 5.32 to 5.99 % (N) Dry basis
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung +9.0° to +11.0° (20°C, 589nm) (C=2 in methanol)
IUPAC-Name Methyl-(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoat;hydrochlorid
Formelmasse 247.68
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.