Learn More
L-4-Acetylphenylalanin (enthält bis zu 20 % anorganische Bestandteile), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-4-Acetylphenylalanine |
| CAS | 122555-04-8 |
| Summenformel | C11 H13 N O3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(13)9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-Name | (2S)-3-(4-Acetylphenyl)-2-aminopropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 207.226 |
| Formelmasse | 207.09 |