missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-5-Hydroxytryptophan Hydrat, 98 %

Catalog Number p-7021565
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4350-09-8
MFCD00064341
CHEBI:17780
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4350-09-8
MFCD00064341
CHEBI:17780

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-5-Hydroxytryptophan hydrate
Schmelzpunkt 258°C (decomposition)
Summenformel C11H12N2O3
UN-Nummer UN2811
Beilstein 88200
Merck Index 14,4847
Synonym 5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
InChI-Schlüssel LDCYZAJDBXYCGN-IMWMWJONNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 220.23
PubChem CID 439280
Formelmasse 220.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Optische Drehung −33° (c=1 in Water)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'