missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-693,403 maleate, Tocris Bioscience™

High affinity σ ligand

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 42650

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417643

  • 560.32 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

High affinity σ ligand with excellent selectivity over the dopamine D2 receptor.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

207455-21-8
393.483
l-693,403 maleate, 1'-benzyl-2,3-dihydrospiro indene-1,4'-piperidine maleate, n-1'-benzyl-3,4-dihydrospiro 1h-indene-1,4'-piperidine maleate, 1'-benzyl-2,3-dihydrospiro indene-1,4'-piperidine ; maleic acid
1'-benzylspiro[1,2-dihydroindene-3,4'-piperidine];(Z)-but-2-enedioic acid
C24H27NO4
WAZQVIBRRAMDNX-BTJKTKAUSA-N
56972153
C1CC2(CCN(CC2)CC3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C41.C(=CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

L-693, 403 maleate
207455-21-8
l-693,403 maleate, 1'-benzyl-2,3-dihydrospiro indene-1,4'-piperidine maleate, n-1'-benzyl-3,4-dihydrospiro 1h-indene-1,4'-piperidine maleate, 1'-benzyl-2,3-dihydrospiro indene-1,4'-piperidine ; maleic acid
C1CC2(CCN(CC2)CC3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C41.C(=CC(=O)O)C(=O)O
393.483
393.48
50mg
C24H27NO4
WAZQVIBRRAMDNX-BTJKTKAUSA-N
1'-benzylspiro[1,2-dihydroindene-3,4'-piperidine];(Z)-but-2-enedioic acid
56972153
>98%
Videos