missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-741,742 hydrochloride, Tocris Bioscience™

Highly selective D4 antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 100450

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418273

  • 716.76 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 22-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

A potent and highly selective D4 dopamine receptor antagonist, with Ki values of > 1700, 770 and 3.5 nM at cloned human D2, D3 and D4 receptors.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

874882-93-6
417.374
l-741,742 hydrochloride, 5-4-chlorophenyl-4-methyl-3-1-2-phenylethyl piperidin-4-yl isoxazole hydrochloride, 4-5-4-chlorophenyl-4-methylisoxazol-3-yl-1-2-phenylethyl piperidine hydrochloride, 5-4-chlorophenyl-4-methyl-3-1-phenethylpiperidin-4-yl isoxazole hydrochloride, 4-5-4-chlorophenyl-4-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1-2-phenylethyl piperidine hydrochloride
5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-3-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1,2-oxazole;hydrochloride
C23H26Cl2N2O
HZRPUQURUAXOHB-UHFFFAOYSA-N
24744861
CC1=C(ON=C1C2CCN(CC2)CCC3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)Cl.Cl

Spezifikation

L-741, 742 hydrochloride
874882-93-6
l-741,742 hydrochloride, 5-4-chlorophenyl-4-methyl-3-1-2-phenylethyl piperidin-4-yl isoxazole hydrochloride, 4-5-4-chlorophenyl-4-methylisoxazol-3-yl-1-2-phenylethyl piperidine hydrochloride, 5-4-chlorophenyl-4-methyl-3-1-phenethylpiperidin-4-yl isoxazole hydrochloride, 4-5-4-chlorophenyl-4-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1-2-phenylethyl piperidine hydrochloride
CC1=C(ON=C1C2CCN(CC2)CCC3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)Cl.Cl
417.374
417.38
50mg
C23H26Cl2N2O
HZRPUQURUAXOHB-UHFFFAOYSA-N
5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-3-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1,2-oxazole;hydrochloride
24744861
>98%
Videos