Learn More
L-Alanin-15N, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Alanine-15N |
| CAS | 25713-23-9 |
| Summenformel | C3 H7 15N O2 |
| Menge | 0.15 mg |
| Synonym | L-[15N]Alanine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1 |
| SMILES | C[C@H]([15NH2])C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(15N)azanylpropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 90.087 |
| Formelmasse | 90.045 |