Learn More
L-Alanin-15N, TRC
Artikelnummer. 30342766
Change view
Click to view available options
Menge:
1.5 mg
Packungsgröße:
1.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342766 1.5 mg 1.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342766 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6373931.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine-15N
CAS 25713-23-9
Summenformel C3 H7 15N O2
Menge 1.5 mg
Synonym L-[15N]Alanine
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
SMILES C[C@H]([15NH2])C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-(15N)azanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 90.087
Formelmasse 90.045