Learn More
L-Alanin-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alanine d4 |
| CAS | 18806-29-6 |
| Summenformel | C3 2H4 H3 N O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | L-Alanine-2,3,3,3-d4 (9CI, ACI), Alanine-2,3,3,3-d4, L- (7CI, 8CI), L-Alanine-d4, L-Alanine-2,3,3,3-D4, (2S)-2-Aminopropanoic-2,3,3,3-d4 acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-2,3,3,3-tetradeuteriopropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 93.12 |
| Formelmasse | 93.0728 |