Learn More
L-Alanin-Ethylesterhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1115-59-9 |
| Summenformel | C5H12ClNO2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl (S)-Alaninate Hydrochloride, Ethyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N |
| IUPAC-Name | Ethyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.61 |
| Formelmasse | 153.0557 |